Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
194.82 € - 655.00 €
Spezifikation
Beschreibung Septa
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11844990
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
16 02 0653
Rot-Orange, Durchsichtig TEF 1,3 mm N/A N/A N/A
11917061
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 02 1384
Grau, Rot Butyl, PTFE 1,6 mm
226.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11874990
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
16 02 1385
Grau, Rot Butyl, PTFE 2 mm N/A N/A N/A
11884990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 02 1678
Grau, Rot Butyl, PTFE 1,3 mm
227.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11767607
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 02 0659
Rot, Weiß Silikon 1,3 mm
473.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11854990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 02 0870
Blau transparent, Weiß Silikon 1,7 mm
558.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11777607
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
16 02 0705
Rot, Weiß Silikon, Silicone 1 mm N/A N/A N/A
15592330
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
16 02 2068
Rot, Weiß Silikon, Silicone 1,5 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 16mm-Septa
Spezifikation
Spezifikation
Septa
16 mm
1000
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss