Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Artikelnummer. 15592330 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Grau, Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Material:
Butyl, PTFE
Silikon
Silikon, Silicone
TEF
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15592330
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • 16mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Rot, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Silikon, Silicone
Menge 1000
Dicke (metrisch) 1,5 mm