Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Artikelnummer. 11874990 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Grau, Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Material:
Butyl, PTFE
Silikon
Silikon, Silicone
TEF
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11874990
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • 16mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Grau, Rot
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Butyl, PTFE
Menge 1000
Dicke (metrisch) 2 mm