Learn More
Fisherbrand™ Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Grau, Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Material:
Butyl, PTFE
Silikon
Silikon, Silicone
TEF
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Unit Size:
1000 Stück
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Septa |
| Farbe | Rot, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Silikon |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |