Beschreibung
Transparente Einweg-Schutzhandschuhe sind flach mit abgerundeten Enden.
- Besonders hautfreundlich für Latexallergiker – frei von Latexproteinen und Beschleunigern
- Frei von DOP (DEHP/Diethylhexylphthalat)
- Hochwertiges Vinyl (PVC) bietet ausgezeichneten Tragekomfort
- Hervorragende Qualität zu einem günstigen Preis
- Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken
- Geprüft und zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kategorie I, EN 420, EN 374, EN 455 |
Klassifikation | Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken |
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Vinyl |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | M |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Product Information
Product Information
SEM001 semperguard V4 e 03OCT11
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Semperguard
DateigrößeVersion: 1,020 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ Vinyl-Schutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur