Learn More
VACUUBRAND™ Schraubenpumpe VACUU·PURE™ 10
Ideal für saubere Prozesse, bei denen ein trockenes und kohlenwasserstofffreies Vakuum im Bereich von 10-3 mbar erforderlich ist. VACUU·PURE 10 ist für nicht korrosive Anwendungen konzipiert und bietet drei wichtige Vorteile: 100 % ölfrei, kein Abrieb und keine Verschleißteile.
Marke: VACUUBRAND™ 20750000
7721.55 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Vakuumbereich 10-3 mbar
- 100 % ölfrei
- Kein Abrieb
- Keine Verschleißteile
- Kann den gesamten Atmosphärendruckbereich bis hin zum Endvakuum eingesetzt werden
- Bewältigt hohe Dampfbelastungen durch außergewöhnliche Kondensatverträglichkeit
- Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht schnelles Trocknen der Pumpe am Ende des Prozesses
- Kein Gasballast erforderlich
- Kein Abrieb, die Spindeln drehen kontaktlos
- Sorgt für ein ultrareines Vakuum und kontaminationsfreie Abluft
- Kein Altöl und keine Unterbrechungen des Arbeitsablaufs bei Ölwechsel
- Weniger Prozesszeit und Betriebskosten
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb
- Schützt das Labor und die Umwelt
- Auch in chemikalienfester Ausführung für die Arbeit mit aggressiven Gasen und Dämpfen erhältlich (VACUU·PURE 10C)
Specifications
5 x 10 bis 3 mbar (bei 1013 mbar Umgebungsdruck) | |
Pumpe komplett montiert, gebrauchsfertig, Anschluss mit kleinem Flansch KF DN 25, mit Handbuch. | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 | |
CEE | |
21,5 kg | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
IP 20 | |
15 mbar über atmosphärischem Druck |
24.000 kg | |
12.500 U/min | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Benetzte Materialien: PPS, PEEK, Aluminium, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
0,7 kW | |
40 °C | |
10 m3/h | |
Vakuumpumpe | |
Trocknung, Gefriertrocknung, zur Vakuumerzeugung für Turbomolekularpumpen, analytische Anwendungen | |
100/230 V |
Videos
-
VACUU_PURE_nonC
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.