Learn More
VACUUBRAND™ Schraubenpumpe VACUU·PURE™ 10
GREENER_CHOICE
Ideal für saubere Prozesse, bei denen ein trockenes und kohlenwasserstofffreies Vakuum im Bereich von 10-3 mbar erforderlich ist. VACUU·PURE 10 ist für nicht korrosive Anwendungen konzipiert und bietet drei wichtige Vorteile: 100 % ölfrei, kein Abrieb und keine Verschleißteile.
8415.00 € - 9505.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum 5 x 10 bis 3 mbar (bei 1013 mbar Umgebungsdruck)
Versandgewicht (metrisch) 24.000 kg
Enthält Pumpe komplett montiert, gebrauchsfertig, Anschluss mit kleinem Flansch KF DN 25, mit Handbuch.
Motordrehzahl 12.500 U/min
Zertifizierung/Konformität CE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17141742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20750000
CEE
9505.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17122614
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20750001
CH
8415.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 10-3 mbar Vakuumbereich
  • 100% ölfrei
  • Kein Abrieb
  • Keine Verschleißteile
  • VACUU·PURE kann über den gesamten Druckbereich von Atmosphärendruck bis zu ihrem Endvakuum eingesetzt werden
  • Meistert problemlos hohen Dampfanfall durch ihre außerordentlich gute Kondensatverträglichkeit
  • Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht ein schnelles Trocknen der Pumpe nach Ende des Prozesses
  • Gasballast ist nicht nötig
  • Die Spindeln laufen berührungslos und damit abriebfrei
  • Sorgt sowohl für hochreines Vakuum als auch für kontaminationsfreie Abluft
  • Kein Anfall an Altöl und keine Betriebsunterbrechungen für Ölwechsel
  • Geringerer Zeitaufwand für die Prozessführung sowie Einsparung bei den Betriebskosten
  • Ermöglicht unterbrechungsfreien Betrieb
  • Schützt Labor und Umwelt
  • Auch erhältlich in einer chemiebeständigen Ausführung für das Arbeiten mit aggressiven Gasen und Dämpfen (VACUU·PURE 10C)
Spezifikation
Spezifikation
5 x 10 bis 3 mbar (bei 1013 mbar Umgebungsdruck)
Pumpe komplett montiert, gebrauchsfertig, Anschluss mit kleinem Flansch KF DN 25, mit Handbuch.
CE
507 x 269 x 413 mm
VACUU PURE™ 10
0,7 kW
40 °C
10 m3/h
Vakuumpumpe
Trocknung, Gefriertrocknung, zur Vakuumerzeugung für Turbomolekularpumpen, analytische Anwendungen
100/230 V
24.000 kg
12.500 U/min
100/230 V, 50/60 Hz
Benetzte Materialien: PPS, PEEK, Aluminium, FKM, PTFE
55 dBA
21,5 kg
10 °C
50/60 Hz
IP 20
15 mbar über atmosphärischem Druck
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Schraubenpumpe VACUU·PURE™ 10