Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen. Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
Marke: Trajan™ 054806
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
280/300 °C | |
0,53 mm | |
G1, G2, G38 | |
-60 °C bis +280/300 °C | |
30 m | |
Unpolar |
Van-Der-Waals-Wechselwirkung | |
100 % Dimethylpolysiloxan | |
Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine | |
5 μm | |
Forte™ BP1 | |
Quarzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen > Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 30 m; Filmdicke: 5 um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur