Learn More
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
Entscheiden Sie sich für diese Röhrchen, die in konischen und freistehenden Ausführungen erhältlich sind, wenn Sie eine sichere, kurzfristige Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen suchen.
56.20 € - 1165.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Verschlusstyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Verschlusstyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16275530
![]() |
Thermo Scientific™
3422NK |
0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
556.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16275610
![]() |
Thermo Scientific™
3472NK |
0,5 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1025.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16255550
![]() |
Thermo Scientific™
3465NK |
0,5 ml | Skirted | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1125.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16285530
![]() |
Thermo Scientific™
3422NKS |
0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16285540
![]() |
Thermo Scientific™
3462NK |
0,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
556.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16235540
![]() |
Thermo Scientific™
3460NK |
0,5 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1025.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16215540
![]() |
Thermo Scientific™
3431NK |
0,5 ml | Non-skirted | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1125.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16295540
![]() |
Thermo Scientific™
3462NKS |
0,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13110563
![]() |
Thermo Scientific™
3422-11 |
0,5 mL | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
56.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11509944
![]() |
Thermo Scientific™
3472 |
0,5 mL | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
113.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559924
![]() |
Thermo Scientific™
3465 |
0,5 mL | Freistehend | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
104.54 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16295530
![]() |
Thermo Scientific™
3422S |
0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16205560
![]() |
Thermo Scientific™
3466NK |
1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
576.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16235550
![]() |
Thermo Scientific™
3464NK |
1,5 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1025.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16255540
![]() |
Thermo Scientific™
3461NK |
1,5 ml | Conical | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1125.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16215560
![]() |
Thermo Scientific™
3466NKS |
1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
632.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10494712
![]() |
Thermo Scientific™
3478 |
1,5 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
566.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529944
![]() |
Thermo Scientific™
3474 |
1,5 ml | Freistehend | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
139.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16235560
![]() |
Thermo Scientific™
3467-11 |
1,5 ml | Skirted | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1165.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16205620
![]() |
Thermo Scientific™
3478S |
1,5 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11569924
![]() |
Thermo Scientific™
3466 |
1,5 ml | Konisch | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
65.30 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11549924
![]() |
Thermo Scientific™
3464 |
1,5 ml | Konisch | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
113.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11529924
![]() |
Thermo Scientific™
3461 |
1,5 ml | Konisch | Attached Cap | 50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit |
136.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16225560
![]() |
Thermo Scientific™
3466S |
1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
632.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16275620
![]() |
Thermo Scientific™
3490NK |
2 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
556.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16225620
![]() |
Thermo Scientific™
3488NK |
2 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1025.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16275560
![]() |
Thermo Scientific™
3469NK |
2 ml | Skirted | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1165.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16285620
![]() |
Thermo Scientific™
3490NKS |
2 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16225570
![]() |
Thermo Scientific™
3470NK |
2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
576.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16255560
![]() |
Thermo Scientific™
3468NK |
2 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1060.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16215550
![]() |
Thermo Scientific™
3463NK |
2 ml | Non-skirted | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
1125.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16235570
![]() |
Thermo Scientific™
3470NKS |
2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
632.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529954
![]() |
Thermo Scientific™
3490 |
2 mL | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
56.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11589944
![]() |
Thermo Scientific™
3488 |
2 mL | Freistehend | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
105.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11519934
![]() |
Thermo Scientific™
3469-11 |
2 mL | Freistehend | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
236.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16295620
![]() |
Thermo Scientific™
3490S |
2 ml | Skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
612.00 €
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10092262
![]() |
Thermo Scientific™
3470 |
2 mL | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
566.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11599924
![]() |
Thermo Scientific™
3468 |
2 mL | Konisch | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500/Packung |
113.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11539924
![]() |
Thermo Scientific™
3463 |
2 mL | Konisch | Attached Cap | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
136.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
16245570
![]() |
Thermo Scientific™
3470S |
2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel |
632.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10072262
![]() |
Thermo Scientific™
3462 |
0,5 ml | Konisch | Nicht enthalten | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit |
566.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519924
![]() |
Thermo Scientific™
3460 |
0,5 ml | Konisch | Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton; 500 Kappen/Beutel/Einheit |
106.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12378202
![]() |
Thermo Scientific™
3431-11 |
0,5 ml | Konisch | Schraubverschluss und O-Ring, angebracht | 50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton |
104.54 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11589924
![]() |
Thermo Scientific™
3467 |
1,5 ml | Freistehend | Schraubverschluss und O-Ring, nicht befestigt | 50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit |
229.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss verfügen über ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Nicht steril frei von Rnase/DNase, DNA, Pyrogenen & Endotoxinen.Elektronenstrahl-sterilisiert frei von Rnase/Dnase, DNA, Pyrogenen, Endotoxinen, ATP, PCR Inhibitoren.
Verpackung geeignet für eine breite Palette an Anforderungen. Die Röhrchen werden mit und ohne Kappen verpackt, die Kappen werden angebracht oder nicht angebracht, in einem einzigen Beutel verpackt und auf Anfrage ist eine Doppelbeutelfunktion für Reinraumumgebungen erhältlich.
100 % reines Polypropylen-Harz, das speziell für hohe Klarheit und biologische Anwendungen ausgewählt wurde
O-Ring Design, Stärke und Materialauswahl wurden optimiert, um Schutzfunktionen für maximale Dichtigkeit, biologische Interaktion und Temperaturbeständigkeit zu bieten. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Geeignet für automatisierte Systeme. Egal ob ein Automat zum Befüllen, Verschließen oder Beschriften verwendet wird, das Produkt ist so ausgelegt, dass es den hohen Drehmomenten und Drücken im Zusammenhang mit der Automatisierung standhält. Das Produktdesign trägt zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Automatisierung bei, z. B.: Haarrisse, Stau im Wendelförderer, zu schnell/langsam zugeführte Verschlüsse und Verkanten von Gewinden.
Volumen von 0,5, 1,5 und 2,0 ml.
Röhrchenfarbe äußerst hell gewählt – naturfarben oder in brauner Ausführung, die einen UV-Schutz von 1,22 % Transmission von 220 bis 500 nm bietet.
Standard- oder angehängte Verschlüsse, alle in verschiedensten Farben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite zu Verschlüssen.
Gerändelte Röhrchen ermöglichen, Röhrchen für das einhändige Handling in Spezialgestellen zu verschließen.
Nicht gerändelte Röhrchen sind ideal für Automatisierung und Beschriftung, die Röhrchen sind glatt und ohne jegliche Interferenzen durch Beschriftungen.
Mit Rand oder mit Standrahmen können eigenständig ohne Gestelle aufrecht stehen.
Konische Röhrchen benötigen ein Gestell, um sie in aufrechter Position zu halten.
Die Merkmale geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung sowie geringe Enzyminhibition hängen von der Harzauswahl ab.
Der RZB-Bereich reicht von 18.000 bis 25.000 x g
Der Temperaturbereich reicht von -80 bis +95 °C. Kurzfristige Lagerung bei -80 °C, -20 °C, Trockeneis und Nasseis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2. Geeignet für Schockgefrieren in LN2.
Wasserbad bis +95 °C.
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen