Learn More
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11519924 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bodenform:
Freistehend
Konisch
Ohne Umrandung
Stehrand
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt)
Schraubverschluss und O-Ring, angebracht
Schraubverschluss und O-Ring, nicht befestigt
Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht
Verpackung:
50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit
50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton; 500 Kappen/Beutel/Einheit
500/Packung
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 11519924
Marke: Thermo Scientific™ 3460
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entscheiden Sie sich für diese Röhrchen, die in konischen und freistehenden Ausführungen erhältlich sind, wenn Sie eine sichere, kurzfristige Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen suchen.
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss verfügen über ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
  • Röhrchen mit konischem Boden wurden entwickelt, um den Probenverlust bei der Entnahme zu reduzieren
  • Der Schraubverschluss mit O-Ring schützt durch eine positive Abdichtung vor Auslaufen
  • Der am Röhrchen befestigte Schraubverschluss ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir derselben Kappe zu verwenden
  • Die Röhrchen sind zum Schutz wertvoller lichtempfindlicher Proben in brauner Ausführung mit passendem braunem Schraubverschluss erhältlich
  • Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis
  • Die geriffelte Außenseite der freistehenden Mikrozentrifugenröhrchen ermöglicht einhändiges Öffnen und Schließen, wenn diese in Racks mit gerillten Vertiefungen stehen
  • Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss eignen sich für viele automatisierte Systeme
  • Der O-Ring ist aus strapazierfähigem Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer gefertigt
Höchste Qualität
  • Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation
  • Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
  • Die Röhrchen sind in verschiedenen Verpackungsarten erhältlich, um zum Kontaminationsschutz im Labor beizutragen; nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
  • Sterile Röhrchen sind mit aufgeschraubten Verschlusskappen verpackt
  • Nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
  • Die Schraubverschlüsse sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb und Gemischt, um die Identifizierung von Proben zu erleichtern; angehängter Schraubverschluss mit O-Ring in Natur ist separat erhältlich
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Verpackung 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton; 500 Kappen/Beutel/Einheit
Volumen (metrisch) 0,5 ml
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht
Fit for Purpose PCR-fähig
Bodenform Konisch
Max. RZB Gehäuse 25000xG
Produkttyp Screw-cap Microtube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen