Learn More
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Echter Schutz: sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Marke:  Thermo Scientific™ 3466NK
495.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16205560
  • 576.00 € / 5000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss verfügen über ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Nicht steril frei von Rnase/DNase, DNA, Pyrogenen & Endotoxinen.
Elektronenstrahl-sterilisiert frei von Rnase/Dnase, DNA, Pyrogenen, Endotoxinen, ATP, PCR Inhibitoren.
Verpackung geeignet für eine breite Palette an Anforderungen. Die Röhrchen werden mit und ohne Kappen verpackt, die Kappen werden angebracht oder nicht angebracht, in einem einzigen Beutel verpackt und auf Anfrage ist eine Doppelbeutelfunktion für Reinraumumgebungen erhältlich.
100 % reines Polypropylen-Harz, speziell für hohe Klarheit und biologische Anwendungen ausgewählt
O-Ring-Design, Dicke und Materialauswahl wurden optimiert, um Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturfähigkeit zu bieten. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Geeignet für automatisierte Systeme. Egal ob ein Automat zum Befüllen, Verschließen oder Beschriften verwendet wird, das Produkt ist so ausgelegt, dass es den hohen Drehmomenten und Drücken im Zusammenhang mit der Automatisierung standhält. Das Produktdesign trägt zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Automatisierung bei, z. B.: Haarrisse, Stau im Wendelförderer, zu schnell/langsam zugeführte Verschlüsse und Verkanten von Gewinden.
Volumen von 0,5, 1,5 und 2,0 ml.
Röhrchenfarbe äußerst hell gewählt – naturfarben oder in brauner Ausführung, die einen UV-Schutz von 1,22 % Transmission von 220 bis 550 nm bietet.
Standard- oder angehängte Verschlüsse, alle in verschiedensten Farben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite zu Verschlüssen.
Gerändelte Röhrchen ermöglichen, Röhrchen für das einhändige Handling in Spezialgestellen zu verschließen.
Nicht gerändelte Röhrchen sind ideal für Automatisierung und Beschriftung, die Röhrchen sind glatt und ohne jegliche Interferenzen durch Beschriftungen.
Röhrchen mit Rand oder mit Standrahmen können eigenständig ohne Gestelle aufrecht stehen.
Konische Röhrchen benötigen ein Gestell, um sie in aufrechter Position zu halten.
Die Merkmale geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung sowie geringe Enzyminhibition hängen von der Harzauswahl ab.
Der RZB-Bereich reicht von 18.000 bis 25.000 x g
Der Temperaturbereich reicht von -80 ° bis +95 °C. Kurzzeitlagerung bei -80 °C, -20 °C, Trockeneis und Nasseis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2. Geeignet für Schockgefrieren in LN2.
Wasserbad bis +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25000xG
Nicht autoklavierbar
Naturfarben
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel
Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm
Ja
1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss, nicht gerändelt, nicht verkleidet, naturfarben, nicht steril, nur Röhrchen ohne Kappe
1,5 ml
Ultrareines 100 % reines Polypropylen
Kühllagerung:-80 °C bis +95 °C.Flüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition
Unsteril
PCR-fähig
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen