Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Unsere effizientesten Falthandtücher für ein zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände. Das intelligente Falthandtücher Design ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern. Damit reduzieren diese Papiertücher für Spender den Abfall und die Kosten.
Marke: Kimberly-Clark™ 6617
43.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Unsere effizientesten Falthandtücher für ein zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände
- Die einzigartige AIRFLEX™
Spezifikation
Interfolded Hand Towel | |
54 cm | |
40 cm | |
Weiß | |
21 x 20 cm | |
Verschiedene Kimberly-Clark Papierhandtuchspender | |
Recycelt F4 |
1.77 ft. | |
1.31 ft. | |
Papier | |
Zusammengefaltet | |
Busy Washroom Environments | |
340 Handtücher/Packung, 15 Stk. |