Learn More
Nordvlies WIPEX Z-Folded Paper Towels
Artikelnummer. 15731017
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 x 23 cm
Packungsgröße:
3000 Stück
Artikelnummer. 15731017
Marke: Nordvlies 4862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Z-folded paper towels with unique price-performance ratio.
  • Box of 20 packs of 150 z-folded wipes
  • 23 x 25 cm
  • 2-ply
  • White
Spezifikation
Produkttyp Folded Hand Towel
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 25 cm
Material Recycled Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 25 x 23 cm
Verpackungsmenge Case of 3,000 Wipes
Lage 2-ply
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 2 x 18.5 g/m2