Learn More
Sartorius Drucker für Secura™, Quintix™, Practum™ Analyse- und Präzisionswaagen
GLP- und Standard-Labordrucker
Marke: Sartorius YDP40
563.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
GLP- und Standard-Labordrucker
Standard-Labordrucker: YDP40
- Übertragen Sie Gewichtsmessungen einfach auf Papier
- Thermodrucker mit 203 x 203 dpi Auflösung
- Für Secura, Quintix und Practum Laborwaagen
Spezifikation
Secura, Quintix, Practum Laborwaage | |
240 V/50 Hz/10 A einphasig | |
Standard-Zeilendrucker |