Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Verwenden Sie diese Allzweck-Fläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.
Marke: Fisherbrand™ FS74512-20
291.60 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Allzweck-Fläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20-ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.
- Die Kappen passen auf GPI-22-400 Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Kappe): 28 x 61 mm. Fläschchen mit Verschlusskappen sind in fünf Tabletts mit 100 Stück pro Karton eingeschweißt. Wenn die Verschlusskappen getrennt sind, werden die Fläschchen in fünf Tabletts mit je 100 Stück geschrumpft und die Verschlusskappen in fünf Polybeuteln mit je 100 Stück verpackt.
Spezifikation
Zellstoff-unterstützte Folie | |
Weiß | |
Borosilikatglas | |
2,37 in. | |
0,67 oz. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
GPI 22-400 |
1,12 in. | |
28 mm | |
20 mL | |
In Schrumpffolie verpacktes Tablett | |
20 mL | |
Separater Schraubverschluss | |
Szintillationsfläschchen | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30