Learn More
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, offener Boden, Frontier™ Festwinkelrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für eine Reihe von Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
Marke:  Ohaus™ 30130884
46.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15836632
  • 51.25 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Flacher Träger mit offenem Boden.
  • Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.2/0.4 ml
Frontier Festwinkelrotoren
1
6 mm
Rundboden
6
Name des Produkts
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, offener Boden, Frontier™ Festwinkelrotoren > 0.2/0.4 ml