Learn More
Epredia™ Shandon™ Verbandpinzette mit breiten Spitzen
Wählen Sie bei der Shandon™ Verbandpinzette eine feine, gezähnte Spitze in einer Größe zwischen 4.5 und 12 Zoll (11.4 bis 30.5 cm).
Marke:  Epredia™ 6303
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15674444
  • 22.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie bei der Thermo Scientific™ Shandon™ Verbandpinzette eine fein gezahnte Spitze von 11.4 bis 30.5 cm (4.5 bis 12 in.). Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Daumenpinzette
Standard
5,5 in.
14 cm
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Verbandpinzette mit breiten Spitzen > Gezackte Feinspitze, Standard, 5,5 in. (14,0 cm)