Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Transferpipetten, die über einen integrierten Peleus-Ball verfügen, der Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 204
22.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10354470
  • 31.60 € / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.6 ml
6.1 mm
Unsteril
Nein
8 ml
Universal-Transferpipette
Allgemeine Anwendungen, großer Kolben, 8,6 ml
LDPE
21
Großpackung 400/Packung
15.1 cm
Ja
Videos
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424043 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/03/2025 Catalog Number204
Chargennummer1423664 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number204
Chargennummer1423662 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/02/2025 Catalog Number204
Chargennummer1423663 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2025 Catalog Number204
Chargennummer1421959 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number204
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten > Integrierte Pipette mit großem Kolben, 8,0 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.