Learn More
Memmert™ Paraffin-Ofen mit TwinDISPLAY
Diese Öfen eignen sich zur Temperaturkontrolle in Wissenschaft und Forschung sowie zur Materialprüfung in der Industrie. Memmert™ Universalöfen mit natürlicher Konvektion und TwinDISPLAY eignen sich optimal für die Probenvorbereitung in Wissenschaft und Forschung.
Marke:  Memmert™ UN75pa
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12845843
  • 3545.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Universalofenreihe Memmert ‚U‘ bietet eine beispiellos präzise, gleichmäßige und schonende Temperaturregelung für unterschiedlichste Anwendungen wie Materialprüfung, Computerchip-Alterung, komplexe Experimente mit hochsensiblen Lasten, Trocknung oder Temperierung von Elektronikbauteilen, Aushärtung von Kunststoffharzen oder Erwärmung von Plastilin. Die Ausstattung dieser Heiz- und Trockenöfen ist praxisorientiert, die Programmfunktionen sind für die unterschiedlichsten Anwendungen ausgelegt, und auch bei intensiver Nutzung verliert die langlebige Edelstahlkonstruktion nichts an Eleganz und Zuverlässigkeit. Wählen Sie aus 32 verschiedenen Modellen und finden Sie das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Modell, zusammen mit einer Reihe praktischer, bewährter und geprüfter Zubehörteile. Je nach Anwendung decken die beiden Modellvarianten SingleDISPLAY und TwinDISPLAY alle Anforderungen an thermische Sicherheit, Präzision und Qualitätssicherung ab.
  • Über 65 Jahre permanenter Entwicklungsarbeit und reichlich Anwender-Feedback aus der Praxis fließen in jedes Ofenkonzept ein
  • Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig von Kammervolumen und Beladung
  • Temperaturbereich bis zu +300 °C
  • Acht Modellgrößen von 30 bis 750 l
  • Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • N/F-Modelle mit natürlicher Konvektion oder forcierter Luftumwälzung
  • Erweiterte Funktionalität durch komfortables, bewährtes und geprüftes Zubehör
  • Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
  • Drei Jahre Garantie auf Geräte mit Ausnahme von Verschleißteilen
  • Die Temperaturwerte aller Universalschränke werden nach DIN 12880: 2007-05 gemessen
  • Jeder Universalofen hat eine Sicherheitsprüfung bestanden und trägt das CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
CE
20 °C bis 80 °C
UN75PA
400 mm
560 mm
330 mm
115/230 V
50/60 Hz
74 l
Edelstahl
585 mm
944 mm
514 mm
65 kg
2,5/2,2 kW
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Memmert™ Paraffin-Ofen mit TwinDISPLAY > Fassungsvermögen:74L; Anzahl der Raster:6