Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke: Thermo Scientific™ 225NL-1S
48.48 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
3,2 ml | |
7,9 mm | |
Steril | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 ml | |
7,5 ml |
Samco 7,5 ml graduierte Transferpipetten, großer Kolben, steril, graduiert 0,50 bis 3 ml, einzeln verpackt, weiße Box | |
LDPE | |
Ja | |
Einzeln verpackt, 500/Packung | |
15,5 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.