Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit den extra langen Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten, die eine perfekte Lösung für Anwendungen mit Gewebekulturen darstellen.
Marke: Thermo Scientific™ 262NL-1S
70.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Hervorragend für Forschungsanwendungen
- Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
- Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
Spezifikation
2,3 mL | |
LDPE | |
Nein | |
400/Pk. | |
6 mL | |
Extra lange Transferpipette |
5,0 mm | |
Steril | |
9 in. | |
Einzeln verpackt, 400/Packung | |
22,5 cm |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Drop size matters
-
Thermo Scientific Samco Drop size matters
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.