Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525507
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
6 mL
10,7 mL
23 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsart:
10/Beutel, 400/Packung
100/Packung
20/Beutel, 100/Packung
20/Beutel, 100/Packung, 800/Karton
20/Beutel, 400/Packung
20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton
400/Packung
Bulkware 400/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton
Einzeln verpackt
Einzeln verpackt, 100/Packung
Einzeln verpackt, 400/Packung
Großpackung 100/Pk. 10 Pk./Kt. 1000/Kt.
Menge:
10/Beutel, 400/Packung
100/Packung
100/Packung 1000/Karton
100/pk 800/Cs ( Taschen 20)
100/pk 800/Cs ( individuall verpackt)
20/Beutel, 100/Packung
20/Beutel, 400/Packung
400/Packung
400/Packung 3200/Karton (einzeln verpackt)
400/Pk 3200/Cs ( Taschen 20)
400/Pk 4000/Cs
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 PCS
400 Stück
Artikelnummer. 15357853
Marke: Thermo Scientific™ 262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit den extra langen Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten, die eine perfekte Lösung für Anwendungen mit Gewebekulturen darstellen.
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Hervorragend für Forschungsanwendungen
  • Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
  • Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 2,3 ml
Außendurchmesser (metrisch) 5mm
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Tropfen/ml 25
Skala Nein
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Menge 400/Pk 4000/Cs
Verpackungsart Bulkware 400/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton
Volumen (metrisch) 6 ml
Länge (metrisch) 22.5cm
Typ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
Einwegprodukt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.