Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Safety Waste Set V2.0 enthält alles, was Sie benötigen um Ihre Sammelstelle für Abfallflüssigkeiten schnell einsatzbereit zu machen.
Marke: SCAT 307317
93.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit dem SCAT Sicherheitstrichter MARCO V2.0 können Sie flüssige Abfälle sicher sammeln
- Gebrauchsfertig
- Besteht aus Deckeltrichter und verschiedenen Behältergrößen in einem vollständigen Set
Spezifikation
140 mm | |
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 5 l Kanister | |
GL45 | |
200 mm |
Set aus Kanister und Deckeltrichter MARCO, V2.0 | |
HDPE | |
Set aus Kanister und Deckeltrichter MARCO, V2.0 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Set V2.0 > Im Lieferumfang enthalten: 5 l Kanister
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur