Learn More
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss
Safety Waste Caps mit Erdungsanschluss zur Ableitung statischer Aufladung der Abfallkappe, um eine Explosion oder einen Brand durch Funkenbildung zu verhindern
Marke: SCAT 107935
165.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die SCAT Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Entsorgen Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren, indem Sie SafetyWasteCaps mit integrierten Abluftfiltern verwenden. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter. Die Vielzahl von Verschlüssen, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre HPLC-Situation. Zusätzliche Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrollen oder Sicherheitstrichtern bieten jeden Komfort bei sicherer Entsorgung.- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Anschlussöffnung für einen SCAT-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
Spezifikation
Abfallentsorgungssystem | |
3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter | |
Safety Waste Cap |
Abfallentsorgungsbehälter | |
S51. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss > S51, 3 x 2,3/3,2 mm AD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur