Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
Marke:  Intelsius™ AB005
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17308589
  • 126.45 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Keeps sample tubes safe and secure
  • Lint free
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Spezifikation
Spezifikation
4 Bays
Absorbent Sample Pouch
152 mL
UN3373, UN2900, UN2814
225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch