Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Marke: Thermo Scientific™ 88882120
19.44 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Gummitabular | |
82 x 16,5 mm | |
Gummitabular |
Gummi | |
Schwarz | |
Digitaler Vortexmischer |