Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Marke:  Thermo Scientific™ 88882123
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16584802
  • 27.94 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm Durchm.
Schaumstoff, Kunststoff
Schwarz
Digitaler Vortexmischer
Röhrchenhalter
87,5 x 40 mm
Halter für Schlauch mit 19 x 10 mm Durchmesser
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer >