Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Marke: Thermo Scientific™ 88882126
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
20 mm Durchm. | |
Schaumstoff, Kunststoff | |
Schwarz | |
Digitaler Vortexmischer |
Röhrchenhalter | |
87,5 x 55 mm | |
Halter für Schlauch mit 7 x 20 mm Durchmesser |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur