Learn More
Fisherbrand™ Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume
Bestrahltes Vinylband mit geringer Partikel- und Biobelastungsrate für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-1WHIR
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffrückstände zurückbleiben. Dieses Band wurde in einer sauberen Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, saubere Konstruktionsarbeiten und sterile Verarbeitungsbereiche ausgelegt.
- Bestrahltes Vinylband mit Gummikleber, das sich perfekt an die Form anpasst
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Medienvorbereitung, Batching und Farbcodierung mit Reinraumstift
- 3 Zoll Kunststoffkern
Spezifikation
Autoclavable | |
Naturkautschuk | |
Weiß | |
Roll | |
Reinraum-Vinylklebeband | |
Versiegelung, Beschriftung, Farbkennzeichnung, Bodenmarkierung | |
36 | |
16 x 10 x 6 in. | |
60°F to 80°F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm |
Konformitätsbescheinigung, Verarbeitungszertifikat, NIKA - FDA, CID, erfüllt die bundesweite Spezifikation PPP-T-66E und CID A-A 1689A | |
Vinyl | |
Matte White | |
Vinyl | |
Steril | |
3 in. Plastic Core | |
36/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 15.24 cm | |
16°C to 27°C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |