Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen
Mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26M98-2230
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11890473
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC-Säulen bieten mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen. Bietet größere Robustheit bei erhöhter Belastung.
  • Kann bei erhöhter Temperatur ohne Gefahr von Bluten oder Beschädigungen eingesetzt werden
  • Ausgezeichnete Inertheit bei der Arbeit mit hochaktiven Verbindungen
  • Robust unter Belastung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
0.25 mm
G27, G36
0,5 μm
0,5 μm
Niedrige Polarität
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-5 MT
GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
-60 bis +430 °C
30 m
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen > 0.50μm; 0.25mm ID; 30m length
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.