Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Hochleistungs-Ausschwingrotor. Für den Einsatz mit Eppendorf 5920 R entwickelt
1490.00 € - 4305.00 €
Spezifikation
Typ | Rotor S-4x1000, inkl. 4 x 1000 ml-Rundbecher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5920R |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15748369
|
Eppendorf™
5895117007 |
40 x 50 ml | 4,250 U/min |
3580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15768069
|
Eppendorf™
5895118003 |
8 x 250 ml | 3,700 U/min |
4305.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15728379
|
Eppendorf™
5895190006 |
4 x 750 ml | 4,250 U/min |
4220.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15728112
|
Eppendorf™
5895100007 |
4 x 1000 ml | 3.700 U/min |
3580.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15788359
|
Eppendorf™
5895101003 |
1490.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Kolben von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Das universelle Behälter-Design eignet sich für Platten und Röhrchen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Rotor S-4x1000, inkl. 4 x 1000 ml-Rundbecher | |
Zentrifuge 5920R |