Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Hochleistungs-Ausschwingrotor. Für den Einsatz mit Eppendorf 5920 R entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5895101003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44500kg
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Flaschen von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Aerodynamisches rundes Becherdesign für Energieeinsparungen von bis 36 % im Vergleich zu Rotor A-4-81
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbehältern und 2 Behältern für runde Röhrchen ermöglicht eine größere Vielseitigkeit
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Lebensdauer des Rotors: max. 100,000 Zyklen
- Behälter, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Rotor S-4x1000, ohne Becher |