Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Hochleistungs-Ausschwingrotor. Für den Einsatz mit Eppendorf 5920 R entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5895190006
4098.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Kolben von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Das universelle Behälter-Design eignet sich für Platten und Röhrchen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
S-4xUniversal-Large - mit Universalbechern | |
4 x 750 ml | |
4,250 U/min | |
Universalbecher |
Rotor | |
4.402 x g | |
Zentrifuge 5920 R | |
Autoklavierbar |