Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Hochleistungs-Ausschwingrotor. Für den Einsatz mit Eppendorf 5920 R entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5895100007
3473.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Flaschen von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Aerodynamisches rundes Becherdesign für Energieeinsparungen von bis 36 % im Vergleich zu Rotor A-4-81
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbehältern und 2 Behältern für runde Röhrchen ermöglicht eine größere Vielseitigkeit
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Lebensdauer des Rotors: max. 100,000 Zyklen
- Behälter, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
S-4 x 1000,aerosoldicht – mit 1.000 ml-Rundbechern (4 x) | |
4 x 1000 ml | |
3.700 U/min | |
1.000 ml-Rundbecher (4 x) |
Rotor | |
3,428 x g | |
Zentrifuge 5920 R | |
Autoklavierbar (Becher, Kappen und Adapter) |