Learn More
Fisherbrand™ Rota-Rack Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Für den gleichzeitigen Einsatz großer Teströhrchen in verschiedenen Größen. Die vier Module des Fisherbrand™ Rota Rack™ Röhrchengestells für große Röhrchen lassen sich einzeln drehen und nehmen verschiedene Größen auf. Die einzelnen Module werden eingerastet und dann mit Röhrchen befüllt.
Marke: Fisherbrand™ HS29040A
44.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfach drehen und einrasten
- Jedes Modul kann einzeln gedreht werden
- Verschiedene Teströhrchengrößen können zur selben Zeit verwendet werden
- Nachdem jedes Modul eingerastet ist, kann es mit Röhrchen beladen werden
- Gestell kann sicher transportiert werden und ist vollständig autoklavierbar
- Gestelle bleiben vollständig ausgerichtet, bis sie wieder gedreht werden
Vier Module, von denen jedes vier Größen fasst
- 2 x 50 ml-Röhrchen
- 8 x 15 ml-Röhrchen
- 6 x 16 bis 20 mm-Röhrchen
- 10 x 10 bis 13 mm-Röhrchen
Jedes Gestell aus robustem Polypropylen besitzt grüne, lila, blaue und gelbe Module.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Farblich sortiert | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, wenn leer | |
Zur Verwendung mit großen Röhrchen | |
Groß | |
8.8 in. | |
4.3 in. | |
4.3 Zoll | |
1 kg |
Autoklavierbar | |
Tubes (10 x 10 to 13 mL, 6 x 15 to 20 mL, 8 x 10 to 15 mL, 2 x 50 mL) | |
2 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 16 ml- bis 20 ml-Röhrchen, 8 x 15 ml-Röhrchen oder 10 x 10 ml- bis 13 ml-Röhrchen | |
Keine | |
Unsteril | |
Je 1 | |
224 mm | |
110 mm | |
110 mm | |
2.2 lb. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
10Minuten
45Sekunden
5