Learn More
Applied Biosystems™ RNA UltraSense™ einstufiges quantitatives RT-PCR-System
RNA UltraSense™ einstufiges quantitatives RT-PCR-System
Marke:  Applied Biosystems™ 11732927
686.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10616743
  • 775.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das RNA UltraSense™ One-Step Quantitative RT-PCR System wurde speziell für die Amplifikation und Echtzeit-Quantifizierung von Transkripten und RNA-Viren mit extrem geringer Abundanz entwickelt. Das optimierte, ultrakonzentrierte System kombiniert Superscript™ III RT und Platinum™ Taq DNA-Polymerase für eine höhere Priming-Spezifität, höhere Produktausbeute und Erkennung über einen breiten dynamischen Bereich. Die Formulierung mit hoher Konzentration bietet große Flexibilität bei RNA-Proben mit niedriger Konzentration und hohem Volumen und verbessert die Leistungsfähigkeit bei Zielen mit hoher Sekundärstruktur. Schon 25 pg/μl Gesamt-RNA können mit einer PCR-Effizienz von 97 % nachgewiesen werden (Abbildung 1). Das RNA UltraSense™ System bietet:
  • SuperScript™ III RT für cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen (bis zu 60 °C) für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
  • Platinum™ Taq DNA-Polymerase mit Heißstart-Technologie für mehr Spezifität
  • Optimiertes Leistungsverhalten entweder mit LUX™ fluorogenen Primern oder mit doppelt markierten fluorogenen Sonden
  • Firmeneigener, ultrakonzentrierter Puffer für die Zugabe großer Probenvolumina (bis zu 70 %) und Erfolg mit RNA-Sekundärstruktur
  • Validierte Leistungsfähigkeit auf mehreren Echtzeit-Geräteplattformen
  • Schnelles und praktisches Ein-Schritt-Verfahren mit weniger Variabilität zwischen Reaktionen
    Anwendungen:
    Quantitative Echtzeit-Amplifikation von RNA, einschließlich:
  • RNA-Viren
  • RNA-Transkripte mit geringer Abundanz
  • Schwer zu amplifizierende RNA-Ziele
  • Hochwertige RNA-Erkennung und -Forschung
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Das RNA UltraSense™ One-Step Quantitative RT-PCR System wird mit den folgenden Komponenten geliefert: 250 µl RNA UltraSense™ Enzym-Mix (einschließlich Superscript™ III RT, Platinum™ Taq DNA-Polymerase und RNaseOUT™ Ribonuklease Inhibitor); 2 x 1 ml RNA UltraSense™ 5X Reaction Mix; 300 µl 20x Bovine Serumalbumin (BSA), Ultrapure Molecular Biology Grade (5 mg/ml); 1 ml 50 mmol Magnesiumsulfat (SO4 ); 100 µl ROX Referenzfarbstoff Ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen sind enthalten. Lagern Sie die Komponenten bei -20 °C. Die Stabilität kann durch Lagerung bei -80 °C erhöht werden ROX Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden.
    Hoch
    DNA-Polymerase
    Platinum™, SuperScript™, UltraSense™
    100 rxns
    100 Reaktionen
    RNA
    Primer-Sonde
    1-Schritt-RT-qPCR
    Standard
    Quantitatives einstufiges RT-PCR-System
    Trockeneis
    100 Reaktionen
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3050942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11732927
    Chargennummer2363894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11732927
    Chargennummer2340349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11732927
    Chargennummer2398004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11732927
    Chargennummer2481964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11732927
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ RNA UltraSense™ einstufiges quantitatives RT-PCR-System > 100 Reaktionen