Learn More
Texwipe™ Sterile AlphaSat™ Alphawipe™ Wischtücher, vorgetränkt mit 70 % IPA
Aus 100 % Polyester mit Schnittkante, im Reinraum gewaschen.
Marke: Texwipe™ STX1034
428.45 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein sehr saugfähiges Wischtuch, ideal für die Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und das Auftragen von Lösungen.
- Gewaschen und verpackt gemäß Reinraumbedingungen für extrem niedrige Ionenkonzentrationen und nicht flüchtige Rückstände.
- Entwickelt für die Verwendung auf abrasiven Oberflächen. Dieses Wischtuch bleibt nicht leicht hängen oder reibt sich ab, wodurch Partikel und Fasern in den Prozess oder die Umgebung gelangen würden.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungen, dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
- Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen <797> und <800> an Wischtücher.
- Autoklaviersicher (trockenes Wischtuch).
- AlphaSat™ Produkte sind mit 0,2 μm gefiltertem 70 % IPA/30 % DIW oder 6 % IPA/94 % DIW für einfache Handhabung vorgetränkt.
- AlphaSat™ Wischtücher sorgen für eine gleichbleibende, optimierte Reinigungseffizienz mit reproduzierbaren Feuchtigkeits- und VOC-Werten.
- AlphaSat™ vorgetränkte Wischtücher werden in einfach zu bedienenden, wiederverschließbaren Schiebebeuteln verpackt, die die Verdunstung der Lösung reduzieren und so eine gleichbleibende Feuchtigkeit der Wischtücher bewahren.
- Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.
Spezifikation
Wischtuch | |
10 cm | |
10 cm | |
Wischen und Reinigen von Oberflächen, Geräten und Teilen |
4 in. | |
4 in. | |
Polyester | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- X400 Sterile AlphaSat 10X10CM Alphawipe Wipers Pre -Wetted With 70% IPA
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02