Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4711703
950.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (KBE) in einem einzelnen 0,1 ml-Inokulum
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Bestellhinweis:
Wird mit 10 Fläschchen mit konserviertem Organismus geliefert und enthält 10 Rehydrierungsfläschchen.
Spezifikation
11437™ * | |
Quanti-Cult Plus | |
Anaerobier | |
100 Tests/Kit |
Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™ | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.