Learn More
RIOK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | RIOK1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16867074
|
Proteintech
17222-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16857074
|
Proteintech
17222-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FXR1 is an RNA binding protein that interacts with the functionally-similar proteins FMR1 and FXR2. It may regulate intracellular transport and local transltion of certain mRNAs. These proteins shuttle between the nucleus and cytoplasm and associate with polyribosomes, predomitly with the 60S ribosomal subunit. FXR1 is required for embryonic and postnatal development of muscle tissue. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
RIOK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q922Q2, Q9BRS2 | |
291061, 71340, 83732 | |
RIOK1 Fusion Protein Ag11057 | |
Primary | |
-20°C | |
RIOK1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AD034, RIO kinase 1, RIO kinase 1 (yeast), RIOK1 | |
Riok1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RIOK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech