Learn More
Labcon Wiederverwendbare Silikon-Dichtungsmatte für Platten mit runden Bohrungen
Dichtungsmatten für Labcon PCR-Platten und tiefe Mikrotiterplatten mit runden Wells
Marke: Labcon 3995-520-000-9
68.37 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dichtungsmatte
- Für Labcon PCR-Platten und tiefe Mikrotiterplatten mit runden Wells
- Silikon
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
natürlich | |
Silikon | |
Autoklavierbar | |
PCR | |
Nachfüllbar | |
Einfrierbar bis -80 °C |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Unsteril | |
5 Matten/Packung | |
RT | |
PurePlus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Wiederverwendbare Silikon-Dichtungsmatte für Platten mit runden Bohrungen > 5 Matten pro Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur