Learn More
Restek™ Tube and Pipe Fittings for GC Equipment
Ideal for installing new equipment, modifying existing instrumentation, or replacing worn connections.
N.V. - 237.60 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Typ | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Typ | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10584693
|
Restek™
21811 |
0.25 in. | Nut and Ferrule Set | Messing | 20/Pk. |
232.20 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10085281
|
Restek™
21810 |
0.125 in. | Nut and Ferrule Set | Messing | 20/Pk. |
237.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15162407
|
Restek™
21823 |
0.125 to 0.0625 in. | Reducing Union Fitting | Brass | 5/Pk. | ||||
10092644
|
Restek™
21848 |
0.25 to 0.125 in. | Female Connector Fitting | Messing | 5/Pk. |
116.10 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Available in brass and stainless steel
- Siltek/Sulfinert treated or Silcosteel-CR treated fittings
Note
Nuts and ferrules are not treated unless requested. Nuts and ferrules normally are not in contact with sample pathway, and thus do not require coating.
Spezifikation
GC Equipment |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts