Learn More
Restek™ Tube and Pipe Fittings for GC Equipment
Ideal for installing new equipment, modifying existing instrumentation, or replacing worn connections.
Marke:  Restek™ 21810
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10085281
  • 237.60 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Available in brass and stainless steel
  • Siltek/Sulfinert treated or Silcosteel-CR treated fittings
Note
Nuts and ferrules are not treated unless requested. Nuts and ferrules normally are not in contact with sample pathway, and thus do not require coating.
Spezifikation
Spezifikation
Nut and Ferrule Set
GC Equipment
20/Pk.
0.125 in.
Messing
Nuts, Back Ferrules, and Front Ferrules
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.