Learn More
Restek™ Tube and Pipe Fittings for GC Equipment
Ideal for installing new equipment, modifying existing instrumentation, or replacing worn connections.
Marke: Restek™ 21823
Beschreibung
- Available in brass and stainless steel
- Siltek/Sulfinert treated or Silcosteel-CR treated fittings
Note:
Nuts and ferrules are not treated unless requested. Nuts and ferrules normally are not in contact with sample pathway, and thus do not require coating.
Spezifikation
Reducing Union Fitting | |
GC Equipment | |
5/Pk. |
0.125 to 0.0625 in. | |
Brass |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.