Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Low-polarity phase, Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
580.80 € - 1633.50 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rxi™-5 MS |
---|---|
Temperaturbereich | -60°C to +330/350°C |
Beschichtung | Fused Silica |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10169192
|
Restek™
13402 |
0.18 mm | 0.18 μm | 20 m |
780.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10064525
|
Restek™
13420 |
0.25 mm | 0,25 μm | 15 m |
580.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10454683
|
Restek™
13423 |
0.25 mm | 0,25 μm | 30 m |
960.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10305308
|
Restek™
13423 |
0.25 mm | 0,25 μm | 30 m |
960.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10700987
|
Restek™
13439 |
0.32 mm | 0,5 μm | 30 m |
1009.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10485243
|
Restek™
13426 |
0.25 mm | 0.25 μm | 60 m |
1633.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10299475
|
Restek™
13453 |
0.25 mm | 1 μm | 30 m |
960.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10434603
|
Restek™
13438 |
0.25 mm | 0,5 μm | 30 m |
960.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10068982
|
Restek™
13905 |
0.25 mm | 0,5 μm | 30 m |
649.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
- High inertness for low level basic and acidic compounds
- Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Long lifetime
- Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Rxi™-5 MS | |
-60°C to +330/350°C | |
Fused Silica |