Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Low-polarity phase, Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
Marke:  Restek™ 13905
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10068982
  • 649.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
  • High inertness for low level basic and acidic compounds
  • Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
  • Long lifetime
  • Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
G27
0,5 μm
0,5 μm
Quarzglas
Quarzglas
Rxi™-5 MS
Amines Analysis, Phenols, Amines, Residual Solvents Analysis, Drugs of Abuse, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Solvent Impurities Analysis
-60 bis +330/350 °C
30 m
Low polar