Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Low-polarity phase, Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
Marke:  Restek™ 13453
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10299475
  • 960.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
  • High inertness for low level basic and acidic compounds
  • Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
  • Long lifetime
  • Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
G27
1 μm
1 μm
Fused Silica
Fused Silica
Rxi™-5 MS
Drugs of Abuse Analysis, Phenols, Amines, Residual Solvents Analysis, Drugs of Abuse, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Solvent Impurities Analysis
-60°C to +330/350°C
30 m
Low polar
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.