Learn More
Restek™ Inlet Liner Seals for Varian 1177 Injectors
For Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors.
398.25 €
Spezifikation
Product Type Specs O-ring
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Auskleidungsmaterial Graphite
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10649542
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
20297
0.635 cm Split Liners, Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors 50/Pk.
398.25 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10045981
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
20299
0.65 cm Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors, Split Liners 50/Pk.
398.25 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High thermal stability at injection port temperatures up to 450°C
  • For split or splitless liners
Spezifikation
Spezifikation
O-ring
450 °C
Graphite