Learn More
Restek™ Inlet Liner Seals for Varian 1177 Injectors
For Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors.
Marke: Restek™ 20297
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- High thermal stability at injection port temperatures up to 450°C
- For split or splitless liners
Spezifikation
50/Pk. | |
O-ring | |
Split Liners, Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors |
450 °C | |
0.635 cm | |
Graphite |