Learn More
Restek™ Inlet Liner Seals for Varian 1177 Injectors
For Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors.
Marke:  Restek™ 20299
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10045981
  • 398.25 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • High thermal stability at injection port temperatures up to 450°C
  • For split or splitless liners
Spezifikation
Spezifikation
50/Pk.
O-ring
Agilent and Bruker/Varian 1177 Injectors, Split Liners
450 °C
0.65 cm
Graphite