Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensorsystem 6 – keine Datenbox
Die kompakte, zuverlässige, Cloud-fähige Lösung für die BSB-Bestimmung und aerobe respirometrische Tests.
Marke:  Velp Scientifica™ SB10200146
Artikelnummer. 17183761
  • 2235.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt, um Laboren eine intelligente und Cloud-fähige Lösung für die Wasser- und Abwasserqualitätskontrolle zu bieten
  • Die Bestimmung ist eine einfache und bequeme Methode zur Überwachung der Aktivität von Mikroorganismen in Wasserproben mit äußerst zuverlässigen Ergebnissen
  • Das BSB-System misst die Änderung des Gasdrucks vom Anfang bis zum Ende der Analyse und liefert ein in mg/l ausgedrücktes Ergebnis
  • Das helle 4-stellige LED-Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Sensoren, die auf dem Markt erhältlich sind
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Tasten zur Erleichterung der Einrichtung der Analyse
  • Druckbereich: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa)
  • In BSB (mg/l) und Druck (mbar) verfügbare Ergebnisse
  • BSB-Skalen: 90, 250, 600, 1000, 4000, höhere Werte nach Verdünnung
  • Automatischer Druck führt zur Umwandlung in BSB
  • Der RESPIROMETRIC Sensor überträgt Daten direkt an den PC und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Analysekurve. Respirometrische Studien können Tage und sogar Monate dauern. Die einzigartige VELP Lösung gewährleistet die ständige Überwachung mehrerer Analysen mit einer intuitiven firmeneigenen Software, RESPIROSoft™
  • Die VELP DataBox™ ist zusammen mit der Software RESPIROSoft™ in den Systemen integriert und ermöglicht die drahtlose Datenübertragung vom RESPIROMETRIC Sensor an den PC
  • Die DataBox™ speichert Ergebnisse für bis zu 48 RESPIROMETRIC Sensoren (8 Systeme)
Spezifikation
Spezifikation
BOD-Analysegerät
CR 2430
Technopolymer
90, 250, 600, 999, 4.000 ppm
BSB-Bestimmung und aerobe respirometrische Tests
25 Monate
Digital
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB
500/2.000 mbar (hPa)
Flaschenvolumen: 500 mL
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), Rührstation, 6 Positionen, 230 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben)
1,5 kg
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensorsystem 6 – keine Datenbox > BSB; respirometrisch